Learn More
O-2-Propynylhydroxylaminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride |
| CAS | 21663-79-6 |
| Summenformel | C3H5NO.HCl |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H5NO.ClH/c1-2-3-5-4;/h1H,3-4H2;1H |
| SMILES | Cl.NOCC#C |
| IUPAC-Name | O-Prop-2-ynylhydroxylamin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 107.53 |
| Formelmasse | 107.0138 |