Learn More
O-(Benzotriazol-1 -yl)-N,N,N',N'-bis(Tetramethylen)uronium hexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228362
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
105379-24-6
C15H20N5O·F6P
431.32
XKTRAGMCMJYRRN-UHFFFAOYSA-N
hbpyu, benzotriazol-1-yloxy dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl di pyrrolidin-1-yl methylene oxonium hexafluorophosphate v, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis tetramethylene uronium hexafluorophosphate, hbpyu, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis tetramethylene uronium hexafluorophosphate, 1-pyrrolidin-1-ium-1-ylidene pyrrolidin-1-yl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate, 1-1,2,3-benzotriazol-1-yloxy pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy dipyrrolidinocarbenium hexaf, 1,2,3-benzotriazol-1-yloxy bis pyrrolidin-1-yl methylium hexafluorophosphate, 1-1-pyrrolidin-1-iumylidene 1-pyrrolidinyl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate
13685355
1-[Pyrrolidin-1-ium-1-yliden(pyrrolidin-1-yl)methoxy]benzotriazol;hexafluorphosphat
C1CCN(C1)C(=[N+]2CCCC2)ON3C4=CC=CC=C4N=N3.F[P-](F)(F)(F)(F)F
105379-24-6
C15H20N5O·F6P
431.32
XKTRAGMCMJYRRN-UHFFFAOYSA-N
hbpyu, benzotriazol-1-yloxy dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl di pyrrolidin-1-yl methylene oxonium hexafluorophosphate v, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis tetramethylene uronium hexafluorophosphate, hbpyu, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis tetramethylene uronium hexafluorophosphate, 1-pyrrolidin-1-ium-1-ylidene pyrrolidin-1-yl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate, 1-1,2,3-benzotriazol-1-yloxy pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy dipyrrolidinocarbenium hexaf, 1,2,3-benzotriazol-1-yloxy bis pyrrolidin-1-yl methylium hexafluorophosphate, 1-1-pyrrolidin-1-iumylidene 1-pyrrolidinyl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate
13685355
1-[Pyrrolidin-1-ium-1-yliden(pyrrolidin-1-yl)methoxy]benzotriazol;hexafluorphosphat
C1CCN(C1)C(=[N+]2CCCC2)ON3C4=CC=CC=C4N=N3.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Chemischer Name oder Material O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 176°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 40.73 to 42.81% C, 15.83 to 16.64% N
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 5 g
Formelmasse 431.32
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.