missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O-Benzoyllamivudin, Mikromol

Artikelnummer. 30462603
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30462603 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30462603 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0749.190025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

O-Benzoyllamivudin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material O-Benzoyllamivudine
CAS 143957-12-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile O-Benzoyllamivudine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H15 N3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym O-Benzoyllamivudine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5S)-2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv. (ZCI), 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)- (ZCI)
InChI-Formel InChI=1S/C15H15N3O4S/c16-11-6-7-18(15(20)17-11)12-9-23-13(22-12)8-21-14(19)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,12-13H,8-9H2,(H2,16,17,20)/t12-,13+/m0/s1
Lösungstyp Neat
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](COC(=O)c3ccccc3)O2
IUPAC-Name [(2R,5S)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolan-2-yl]methylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 333.362
Menge 25 mg
Formelmasse 333.078 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.