Learn More
Alfa Aesar™ O-Benzyl-L-Tyrosin-Benzylester-Hydrochlorid, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63156.03
Weitere Details : CAS : 52142-01-5 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15468156
  • 27.33 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
09-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
52142-01-5
397.899
DYLKTBYVTWFYGQ-FTBISJDPSA-N
45073233
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)CC(C(=O)OCC3=CC=CC=C3)N.Cl
C23H24ClNO3
MFCD00153465
h-tyr bzl-obzl.hcl, h-tyr bzl-obzl hcl, o-benzyl-l-tyrosine benzyl ester hydrochloride, l-tyrosine, o-phenylmethyl-, phenylmethyl ester, hydrochloride, httyr bzl-obzl hcl, h-tyr bzl-obzlcl, h-tyr bzl-obzl??hcl, h-tyr bzl-obzl hydrochloride, benzyl o-benzyl-l-tyrosinate-hydrogen chloride 1/1, benzyl 2s-2-amino-3-4-benzyloxyphenyl propanoate hydrochloride
Benzyl (2S)-2-amino-3-(4-phenylmethoxyphenyl)propanoathydrochlorid
Spezifikation
O-Benzyl-L-tyrosine benzyl ester hydrochloride
C23H24ClNO3
h-tyr bzl-obzl.hcl, h-tyr bzl-obzl hcl, o-benzyl-l-tyrosine benzyl ester hydrochloride, l-tyrosine, o-phenylmethyl-, phenylmethyl ester, hydrochloride, httyr bzl-obzl hcl, h-tyr bzl-obzlcl, h-tyr bzl-obzl??hcl, h-tyr bzl-obzl hydrochloride, benzyl o-benzyl-l-tyrosinate-hydrogen chloride 1/1, benzyl 2s-2-amino-3-4-benzyloxyphenyl propanoate hydrochloride
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)CC(C(=O)OCC3=CC=CC=C3)N.Cl
397.899
397.89
95%
52142-01-5
MFCD00153465
DYLKTBYVTWFYGQ-FTBISJDPSA-N
Benzyl (2S)-2-amino-3-(4-phenylmethoxyphenyl)propanoathydrochlorid
45073233
Fest
1g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation