Learn More
o-Cresolphthalein-Komplex, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number p-7120636
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
2411-89-4
C32H32N2O12
636.61
MFCD00005911
IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
75485
2-[({5-[1-(3-{[bis(carboxymethyl)amino]methyl}-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl}methyl)(carboxymethyl)amino]acetic acid
CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
2411-89-4
C32H32N2O12
636.61
MFCD00005911
IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
75485
2-[({5-[1-(3-{[bis(carboxymethyl)amino]methyl}-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl}methyl)(carboxymethyl)amino]acetic acid
CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Indikator (für Komplexometrie)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material o-Kresolphthalein-Komplexon
Schmelzpunkt 179 °C bis 182 °C
Siedepunkt >260 °C
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 381994
Formelmasse 636.6 mol
Geruch Unangenehm
Verpackung Glasflasche
Farbe Gelb
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver