Learn More
o-Kresolphthalein-Komplexon, Natriumsalz
Catalog Number p-94236
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
62698-54-8
C32H28N2Na4O12
724.54
MFCD00066371
KSMPPVYJZJBIES-UHFFFAOYSA-J
112916
tetrasodium 2-[({5-[1-(3-{[bis(carboxylatomethyl)amino]methyl}-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl}methyl)(carboxylatomethyl)amino]acetate
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1
62698-54-8
C32H28N2Na4O12
724.54
MFCD00066371
KSMPPVYJZJBIES-UHFFFAOYSA-J
112916
tetrasodium 2-[({5-[1-(3-{[bis(carboxylatomethyl)amino]methyl}-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl}methyl)(carboxylatomethyl)amino]acetate
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material o-Cresolphthalein complexone sodium salt
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 724.53
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Eignung (for use as a reagent for calcium) passes
Farbe Violett
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver