Learn More
O-Desmethyl Galanthamine, TRC
Artikelnummer. 30359997
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30359997 10 mg 10 Milligramm
30359372 5 mg 5 Milligramm
30354146 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30359997 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29203010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60755-80-8
Summenformel C16 H19 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 273.33
Synonym 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepine-3,6-diol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-11-methyl-, (4aS,6R,8aS)-, O-Desmethyl Galanthamine, O-Desmethyl Galantamine
SMILES CN1CC[C@@]23C=C[C@H](O)C[C@@H]2Oc4c(O)ccc(C1)c34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Desmethyl Galanthamine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H19NO3/c1-17-7-6-16-5-4-11(18)8-13(16)20-15-12(19)3-2-10(9-17)14(15)16/h2-5,11,13,18-19H,6-9H2,1H3/t11-,13-,16-/m0/s1
Formelmasse 273.1365