Learn More
O-Desmethyl-Gatifloxacin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | O-Desmethyl Gatifloxacin |
| CAS | 616205-76-6 |
| Summenformel | C18H20FN3O4 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, O-Desmethylgatifloxacin, 8-Hydroxygatifloxacin |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-9-7-21(5-4-20-9)15-13(19)6-11-14(17(15)24)22(10-2-3-10)8-12(16(11)23)18(25)26/h6,8-10,20,24H,2-5,7H2,1H3,(H,25,26) |
| SMILES | CC1CN(CCN1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2O)C(=O)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 361.37 |
| Formelmasse | 361.1438 |