Learn More
O-Desmethyl Indomethacin, TRC
Artikelnummer. 30137107
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137107 25 mg 25 Milligramm
30137577 50 mg 50 Milligramm
30007122 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137107 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29180025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2504-32-7
Summenformel C18 H14 Cl N O4
Molekulargewicht (g/mol) 343.76
IUPAC-Name 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-hydroxy-2-methylindol-3-yl]acetic acid
SMILES Cc1c(CC(=O)O)c2cc(O)ccc2n1C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Specifications
Chemischer Name oder Material O-Desmethyl Indomethacin
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H14ClNO4/c1-10-14(9-17(22)23)15-8-13(21)6-7-16(15)20(10)18(24)11-2-4-12(19)5-3-11/h2-8,21H,9H2,1H3,(H,22,23)
Formelmasse 343.0611