missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O-Desmethyl Mycophenolic Acid, TRC

Artikelnummer. 30360989
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30360989 1 mg 1 Milligramm
30358560 10 mg 10 Milligramm
30362329 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30360989 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2920781MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 31858-65-8
Summenformel C16 H18 O6
Molekulargewicht (g/mol) 306.31
IUPAC-Name (E)-6-(4,6-dihydroxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
SMILES C\C(=C/Cc1c(O)c(C)c2COC(=O)c2c1O)\CCC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material O-Desmethyl Mycophenolic Acid
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H18O6/c1-8(4-6-12(17)18)3-5-10-14(19)9(2)11-7-22-16(21)13(11)15(10)20/h3,19-20H,4-7H2,1-2H3,(H,17,18)/b8-3+
Formelmasse 306.1103
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.