Learn More
O-Desmethyl Mycophenolic Acid, TRC
Artikelnummer. 30362329
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30362329 25 mg 25 Milligramm
30360989 1 mg 1 Milligramm
30358560 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30362329 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29207825MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31858-65-8
Summenformel C16 H18 O6
Molekulargewicht (g/mol) 306.31
IUPAC-Name (E)-6-(4,6-dihydroxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
SMILES C\C(=C/Cc1c(O)c(C)c2COC(=O)c2c1O)\CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Desmethyl Mycophenolic Acid
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H18O6/c1-8(4-6-12(17)18)3-5-10-14(19)9(2)11-7-22-16(21)13(11)15(10)20/h3,19-20H,4-7H2,1-2H3,(H,17,18)/b8-3+
Formelmasse 306.1103