Learn More
(-)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyl Tramadol, TRC
Artikelnummer. 30353073
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30353073 1 mg 1 Milligramm
30351689 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30353073 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2911501MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 185502-41-4
Summenformel C13H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 221.3
Synonym 3-[(1S,2S)-2-(Aminomethyl)-1-hydroxycyclohexyl]phenol
SMILES OC1=CC=CC([C@]2(O)CCCC[C@@]2([H])CN)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyl Tramadol
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H19NO2/c14-9-11-4-1-2-7-13(11,16)10-5-3-6-12(15)8-10/h3,5-6,8,11,15-16H,1-2,4,7,9,14H2/t11-,13+/m0/s1
Formelmasse 221.1416