missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O-Desmethyl Quinidine, TRC

Artikelnummer. 30365926
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30365926 2.5 mg 2.50 Milligramm
30359771 10 mg 10 Milligramm
30359552 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30365926 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2921402.5MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 70877-75-7
Summenformel C19 H22 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 310.39
IUPAC-Name 4-[(S)-[(2R,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-hydroxymethyl]quinolin-6-ol
SMILES O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccc(O)cc34

Spezifikation

Chemischer Name oder Material O-Desmethyl Quinidine
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H22N2O2/c1-2-12-11-21-8-6-13(12)9-18(21)19(23)15-5-7-20-17-4-3-14(22)10-16(15)17/h2-5,7,10,12-13,18-19,22-23H,1,6,8-9,11H2/t12-,13-,18+,19-/m0/s1
Formelmasse 310.1681
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.