Learn More
O-Desmethyl Venlafaxine N-Dimer, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | O-Desmethyl Venlafaxine N-dimer |
| CAS | 1187545-61-4 |
| Summenformel | C32 H48 N2 O4 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Phenol, 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-2-[[[2-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]methylamino]methyl]-, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-2-[[[2-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]methylamino]methyl]phenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C32H48N2O4/c1-33(2)22-28(31(37)16-6-4-7-17-31)25-12-15-30(36)26(20-25)21-34(3)23-29(24-10-13-27(35)14-11-24)32(38)18-8-5-9-19-32/h10-15,20,28-29,35-38H,4-9,16-19,21-23H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(C)CC(c1ccc(O)c(CN(C)CC(c2ccc(O)cc2)C3(O)CCCCC3)c1)C4(O)CCCCC4 |
| IUPAC-Name | 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-2-[[[2-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-methylamino]methyl]phenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 524.73 |
| Formelmasse | 524.3614 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?