Learn More
O-Ethyl-O-Phenyl-S-Propylphosphorothioat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Heterophos |
| CAS | 40626-35-5 |
| Summenformel | C11 H17 O3 P S |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | Fostil, Heterofos, Heterophos, O-Ethyl O-phenyl S-propyl phosphorothioate, O-Ethyl O-phenyl S-propyl thiophosphate, Phostil |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H17O3PS/c1-3-10-16-15(12,13-4-2)14-11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,3-4,10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | [Ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]oxybenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.29 |
| Formelmasse | 260.064 |