Learn More
O-Methyl-L-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15459598
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6230-11-1
MFCD00002604
CHEBI:29003
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6230-11-1
MFCD00002604
CHEBI:29003
O-Methyl-L-tyrosine, is used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Methyl-L-Tyrosin, wird als feinchemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material O-Methyl-L-tyrosine
Schmelzpunkt 259°C to 261°C (decomposition)
Summenformel C5H8O5
Beilstein 2212726
Synonym s-2-hydroxy-2-methylsuccinic acid, l-citramalic acid, s-+-citramalic acid, s-citramalic acid, s-2-methylmalic acid, unii-b3fc6pa80i, b3fc6pa80i, 2s-2-hydroxy-2-methylbutanedioic acid, l-alpha-hydroxypyrotartaric acid, 2s-2-hydroxy-2-methylsuccinic acid
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
InChI-Schlüssel XFTRTWQBIOMVPK-YFKPBYRVSA-N
SMILES CC(CC(=O)O)(C(=O)O)O
IUPAC-Name (2S)-2-hydroxy-2-Methylbutanidsäure
Molekulargewicht (g/mol) 148.11
PubChem CID 441696
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g
Physikalische Form Fest