Learn More
O-Methyl-L-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
O-Methyl-L-tyrosine, is used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Methyl-L-Tyrosin, wird als feinchemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
O-Methyl-L-Tyrosin, wird als feinchemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | O-Methyl-L-tyrosine |
Schmelzpunkt | 259°C to 261°C (decomposition) |
Summenformel | C10H13NO3 |
Beilstein | 2212726 |
Synonym | 4-methoxy-l-phenylalanine, o-methyl-l-tyrosine, h-tyr me-oh, o-methyltyrosine, s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, p-methoxy-l-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, tyrosine, o-methyl, l-4-methoxyphenylalanine, h-4-methoxy-phe-oh |
Löslichkeitsinformationen | Very soluble in water. |
InChI-Schlüssel | GEYBMYRBIABFTA-IMWMWJONNA-N |
SMILES | COC1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1 |
IUPAC-Name | (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 195.22 |