Learn More
O-Methylisoureahydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022143
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5329-33-9
C2H7ClN2O
110.541
MFCD00035043
MUDVUWOLBJRUGF-UHFFFAOYSA-N
o-methylisourea hydrochloride, methyl carbamimidate hydrochloride, o-methyluronium chloride, 2-methylpseudourea hydrochloride, o-methyl-isourea hydrochloride, methoxymethanimidamide hydrochloride, carbamimidic acid, methyl ester, monohydrochloride, carbamimidic acid, methyl ester, hydrochloride 1:1, 2-methylpseudourea hcl, acmc-20ak09
3083899
Methylcarbamimidat;hydrochlorid
COC(=N)N.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5329-33-9
C2H7ClN2O
110.541
MFCD00035043
MUDVUWOLBJRUGF-UHFFFAOYSA-N
o-methylisourea hydrochloride, methyl carbamimidate hydrochloride, o-methyluronium chloride, 2-methylpseudourea hydrochloride, o-methyl-isourea hydrochloride, methoxymethanimidamide hydrochloride, carbamimidic acid, methyl ester, monohydrochloride, carbamimidic acid, methyl ester, hydrochloride 1:1, 2-methylpseudourea hcl, acmc-20ak09
3083899
Methylcarbamimidat;hydrochlorid
COC(=N)N.Cl
O-methylisourea hydrochloride is used to prepare 1-chloro-2-methyl-isourea. It is also used as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Methylisourea-Hydrochlorid wird zur Herstellung von 1-Chlor-2-Methyl-Isoharnstoff verwendet. Es wird auch als organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln, Wasser, Methanol und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material O-Methylisourea hydrochloride
Schmelzpunkt ∼116°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 3909619
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents,water,methanol and ethanol.
Formelmasse 110.54
Reinheit (%) 98%