Learn More
o-Nicotine, TRC
Artikelnummer. 30469218
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30469218 10 mg
30468621 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30469218 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN41250010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23950-04-1
Summenformel C10 H14 N2
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
Synonym Pyridine, 2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, α-Nicotine (7CI), 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine
IUPAC-Name 2-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine
SMILES CN1CCCC1c2ccccn2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Nicotine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2/c1-12-8-4-6-10(12)9-5-2-3-7-11-9/h2-3,5,7,10H,4,6,8H2,1H3
Formelmasse 162.1157