Learn More
o-Nitrofluorobenzene, TRC
Artikelnummer. 30132696
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132696 50 g 50 Gramm
30138473 100 g 100 Gramm
30003672 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132696 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN49592050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1493-27-2
Summenformel C6H4FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 141.1
Synonym 1-Fluoro-2-nitrobenzene, 2-Fluoro-1-nitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene, 2-Nitro-1-fluorobenzene, 2-Nitrofluorobenzene, 4-Fluoro-3-nitrobenzene, NSC 51869, o-Fluoronitrobenzene;
IUPAC-Name 1-fluoro-2-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Nitrofluorobenzene
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
Formelmasse 141.0226