Learn More
O,O'-Bis-(trimethylsilyl)-5-fluoruracil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349155
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11349155 5 g 5 Gramm
11359155 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11349155
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16407.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 17242-85-2 | C10H19FN2O2Si2 | 274.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17242-85-2
Summenformel C10H19FN2O2Si2
Molekulargewicht (g/mol) 274.44
MDL-Nummer MFCD00042441
InChI-Schlüssel MPVQFVDWJDULDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-bis trimethylsilyl-5-fluorouracil, o,o'-bis trimethylsilyl-5-fluorouracil, 5-fluoro-2,4-bis trimethylsilyl oxy pyrimidine, 2,4-bis trimethylsilyloxy-5-fluoropyrimidine, 5-fluorouracil, tms, uracil, 5-fluoro, tms, 2,4-bis trimethylsilyl-5-fluorouraci, 5-fluoro-2,4-bis trimethylsilyloxy pyrimidine, 2,4-di-trimethylsilyloxy-5-fluoropyrimidine
PubChem CID 140203
IUPAC-Name (5-Fluor-2-Trimethylsilyloxypyrimidin-4-yl)Oxy-Trimethylsilan
SMILES C[Si](C)(C)OC1=NC=C(F)C(O[Si](C)(C)C)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,O'-Bis(trimethylsilyl)-5-fluorouracil
Dichte 1.05
Siedepunkt 114°C (14 mmHg)
Flammpunkt 32°C (89°F)
Brechungsindex 1.459
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 885268
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 274.44
Reinheit (%) 97%