Learn More
O,O-Diethyldithiophosphat, TRC
Artikelnummer. 30382587
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30382587 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30382587 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD444340250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,O-Diethyl Dithiophosphate
CAS 298-06-6
Summenformel C4 H11 O2 P S2
Menge 250 mg
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, Di-O-ethyl dithiophosphate, Dithiophosphoric acid O,O-diethyl ester, NSC 171184, O,O-Diethyl dithiophosphate, O,O-Diethyl dithiophosphoric acid ester, O,O-Diethyl hydrogen phosphorodithioate, O,O-Diethyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl thiolothionophosphate, O,O'-Diethyl dithiophosphate, O,O'-Diethyl hydrogen dithiophosphate
InChI-Formel InChI=1S/C4H11O2PS2/c1-3-5-7(8,9)6-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
SMILES CCOP(=S)(S)OCC
IUPAC-Name Diethoxy-Sulfanyl-Sulfanyliden-λ ^{5}-Phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 186.23
Formelmasse 185.9938