Learn More
O,O-Diethyl-S-Propylphosphorothioat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | O,O-Diethyl S-Propyl Phosphorothioate |
| CAS | 20195-06-6 |
| Summenformel | C7 H17 O3 P S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Ethyl Propyl Phosphorothioate ((EtO)2(PrS)PO), Propyl Ethyl Phosphorothioate ((EtO)2(PrS)PO), Propyl Ethyl Thiophosphate ((EtO)2(PrS)PO) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H17O3PS/c1-4-7-12-11(8,9-5-2)10-6-3/h4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCSP(=O)(OCC)OCC |
| IUPAC-Name | 1-Diethoxyphosphorylsulfanylpropan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 212.247 |
| Formelmasse | 212.064 |