Learn More
O,O-Diethylthiophosphat-13C4-Ammoniumsalz, TRC
Artikelnummer. 30378412
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30378412 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378412 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44512225MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,O-Diethyl Thiophosphate-13C4 Ammonium Salt
CAS 1330162-89-4
Summenformel 13C4H14NO3PS
Menge 25 mg
Synonym Phosphorothioic Acid O,O-Diethyl Ester-13C4 Ammonium Salt, Ammonium Ethyl Phosphorothioate-13C4, Phosphorothioic Acid O,O-Diethyl Ester-13C4 Ammonium Salt, Ammonium O,O-Diethyl-13C4 Phosphorothioate, Ammonium O,O-Diethyl Thiophosphate-13C4
InChI-Formel InChI=1S/C4H11O3PS.H3N/c1-3-6-8(5,9)7-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,9);1H3
SMILES SP(O[13CH2][13CH3])(O[13CH2][13CH3])=O.N
Molekulargewicht (g/mol) 191.17