Learn More
O,O-Diethylthiophosphat-Ammoniumsalz, TRC
Artikelnummer. 30381618
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30381618 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30381618 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4451201G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,O-Diethyl Thiophosphate Ammonium salt
CAS 5871-16-9
Summenformel C4 H10 O3 P S . H4 N
Menge 1 g
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl ester, ammonium salt (1:1), Ammonium ethyl phosphorothioate ((NH4O)(EtO)2PS) (7CI), Phosphorothioic acid, O,O-diethyl ester, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium O,O-diethyl phosphorothioate, Ammonium O,O-diethyl thiophosphate
InChI-Formel InChI=1S/C4H11O3PS.H3N/c1-3-6-8(5,9)7-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,9);1H3
SMILES [NH4+].CCOP(=O)([S-])OCC
IUPAC-Name Azanium;1-[Ethoxy(sulfido)phosphoryl]oxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 187.2
Formelmasse 187.0432