Learn More
O,O-Diethylthiophosphat-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30387901
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30387901 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387901 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD445125250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,O-Diethyl Thiophosphate Sodium Salt
CAS 5852-63-1
Summenformel C4H10NaO3PS
Menge 250 mg
Synonym Sodium Diethyl Thionophosphate, Ethyl Sodium Phosphorothioate ((EtO)2(NaO)PS) (7CI), Ethyl Sodium Phosphorothioate (6CI), Phosphorothioic Acid, O,O-Diethyl Ester, Sodium Salt (8CI,9CI), O,O-Diethyl S-Sodium Phosphorothioate, O,O-Diethyl Phosphorothioate S-Sodium Salt, Sodium O,O-Diethyl Phosphorothioate
InChI-Formel InChI=1S/C4H11O3PS.Na/c1-3-6-8(5,9)7-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,9);/q;+1/p-1
SMILES CCOP(=S)(O[Na])OCC
IUPAC-Name Diethoxyphosphinothioyloxynatrium
Molekulargewicht (g/mol) 192.15
Formelmasse 191.999