Learn More
O,O-Dimethylphosphorothionat-13C2-Ammoniumsalz, TRC
Artikelnummer. 30386581
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30386581 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386581 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4776232.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,O-Dimethyl Phosphorothionate-13C2 Ammonium Salt
CAS 1330052-30-6
Summenformel 13C2H10NO3PS
Menge 2.5 mg
Synonym Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl Ester-13C2 Ammonium Salt, Ammonium Methyl Phosphorothioate-13C2, Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl Ester-13C2 Ammonium Salt, Ammonium O,O-Dimethyl Phosphorothioate-13C2, Ammonium O,O-Dimethyl Thiophosphate-13C2, Ammonium Dimethyl Phosphorothioate-13C2
InChI-Formel InChI=1S/C2H7O3PS.H3N/c1-4-6(3,7)5-2;/h1-2H3,(H,3,7);1H3/i1+1,2+1;
SMILES N.[13CH3]OP(=O)(S)O[13CH3]
IUPAC-Name Azanium;[(113C)Methoxy(sulfido)phosphoryl]oxy(113C)methan
Molekulargewicht (g/mol) 161.13
Formelmasse 161.0186