Learn More
O,O-Dimethylphosphorothionat-d6-Ammoniumsalz, TRC
Artikelnummer. 30379023
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30379023 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379023 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47762250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,O-Dimethyl Phosphorothionate-d6 Ammonium Salt
CAS 1330162-95-2
Summenformel C2H4D6NO3PS
Menge 50 mg
Synonym Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl Ester-d6 Ammonium Salt, Ammonium Methyl Phosphorothioate-d6, Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl Ester-d6 Ammonium Salt, Ammonium O,O-Dimethyl Phosphorothioate-d6, Ammonium O,O-Dimethyl Thiophosphate-d6, Ammonium Dimethyl Phosphorothioate-d6
InChI-Formel InChI=1S/C2H7O3PS.H3N/c1-4-6(3,7)5-2;/h1-2H3,(H,3,7);1H3/i1D3,2D3;
SMILES SP(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])=O.N
Molekulargewicht (g/mol) 165.18
Formelmasse 165.0496