Learn More
o-Phenetidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-181150
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
94-70-2
C8H11NO
137.18
MFCD00007689
ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
o-phenetidine, 2-aminophenetole, benzenamine, 2-ethoxy, o-ethoxyaniline, 2-ethoxybenzenamine, o-aminophenetole, 2-ethoxyphenylamine, ethoxyaniline, 2-phenetidine, benzenamine, ar-ethoxy
7203
2-Ethoxyanilin
CCOC1=CC=CC=C1N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
94-70-2
C8H11NO
137.18
MFCD00007689
ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
o-phenetidine, 2-aminophenetole, benzenamine, 2-ethoxy, o-ethoxyaniline, 2-ethoxybenzenamine, o-aminophenetole, 2-ethoxyphenylamine, ethoxyaniline, 2-phenetidine, benzenamine, ar-ethoxy
7203
2-Ethoxyanilin
CCOC1=CC=CC=C1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material o-Phenetidine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -20.0°C
Farbe Rot
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 230.0°C to 233.0°C
Flammpunkt 80°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5OC6H4NH2
Brechungsindex 1.5540 to 1.5560
Menge 5 mL
Merck Index 15, 7341
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Phenetidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.