missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O-Phosphorylethanolamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-2689919
23.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1071-23-4
C2H8NO4P
141.06
MFCD00008178
SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
o-phosphoethanolamine, o-phosphorylethanolamine, phosphoethanolamine, o-phosphocolamine, colamine phosphate, phosphorylethanolamine, ethanolamine phosphate, phosphonoethanolamine, ethanolamine o-phosphate, mono 2-aminoethyl phosphate
1015
CHEBI:17553
2-Aminoethyldihydrogenphosphat
C(COP(=O)(O)O)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1071-23-4
C2H8NO4P
141.06
MFCD00008178
SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
o-phosphoethanolamine, o-phosphorylethanolamine, phosphoethanolamine, o-phosphocolamine, colamine phosphate, phosphorylethanolamine, ethanolamine phosphate, phosphonoethanolamine, ethanolamine o-phosphate, mono 2-aminoethyl phosphate
1015
CHEBI:17553
2-Aminoethyldihydrogenphosphat
C(COP(=O)(O)O)N

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material O-Phosphorylethanolamine
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 241.0°C to 243.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (Titration with HClO4)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2CH2OP(O)(OH)2
Menge 5 g
Beilstein 04,IV,1415
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 141.06
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-Phosphorylethanolamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'