Learn More
Bohlender™ O-Ring
Marke:  Bohlender™ H975-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00700kg
Artikelnummer. 10706002
  • 36.52 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
O-Ring
10 St./Packung
16mm
18 Gewinde-GL und 9 Röhrchen mit Durchmesser 11 mm. Als Dichtung für BOLA-Schraubverschlüsse mit Öffnung (Kat. Nr. H 983/ H 984/ H 995 auf Seite 88). Auch geeignet für GL-Kappen der Duran Group (ehemals Schott AG).
Polytetrafluorethylen
16 Außendurchmesser x 10 mm Innendurchmesser