Learn More
o-Toluidindihydrochlorid, 99 %, ACROS Organics™
48.20 € - 1424.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 612-82-8
Summenformel C14H16N2·2HCl
Molekulargewicht (g/mol) 285.2
InChI-Schlüssel LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
PubChem CID 108938
IUPAC-Name 4-(4-Amino-3-methylphenyl)-2-methylanilin;dihydrochlorid
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10581524
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
421130250
25g Glasflasche
48.20 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 11-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10299600
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
421131000
100g Glasflasche
123.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 11-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10015660
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
421135000
500g Glasflasche 414.00 €
500 Gramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 11-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11935271
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
421130025
2.5kg Kunststoffflasche
1424.00 €
2.50 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 11-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
612-82-8
285.2
3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
4-(4-Amino-3-methylphenyl)-2-methylanilin;dihydrochlorid
C14H16N2·2HCl
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
108938
CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Spezifikation
o-Tolidine dihydrochloride
Glasflasche
Beige bis Beige-Grau
25g
98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
15,9675
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
4-(4-Amino-3-methylphenyl)-2-methylanilin;dihydrochlorid
108938
Kristallpulver
Authentic
5% Max. (K.F.)
130.0°C
612-82-8
C14H16N2·2HCl
3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
285.2
285.2
99%