Learn More
o-Toluidindihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10299600
94.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
612-82-8
C14H16N2·2HCl
285.2
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
108938
4-(4-Amino-3-methylphenyl)-2-methylanilin;dihydrochlorid
CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
612-82-8
C14H16N2·2HCl
285.2
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
108938
4-(4-Amino-3-methylphenyl)-2-methylanilin;dihydrochlorid
CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material o-Tolidine dihydrochloride
Schmelzpunkt 130.0°C
Farbe Beige bis Beige-Grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 15,9675
Formelmasse 285.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver