Learn More
o-Toluidin-d3 (Methyl-d3), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | o-Toluidine-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 151985-13-6 |
| Summenformel | C7 D3 H6 N |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Benzenamine, 2-(methyl-d3)- (9 CI), 2-(Methyl-d3)benzenamine, 2-Trideuteriomethyl-aniline, o-Toluidine-d3, 2-Toluidine-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5 H,8H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccccc1N |
| IUPAC-Name | 2-(Trideuteriomethyl)anilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 110.1715 |
| Formelmasse | 110.0923 g/mol |
| Mehr anzeigen |