Learn More
o-Tolylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422448
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422448 5 g 5 Gramm
11432448 25 g 25 Gramm
11442448 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422448 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15783.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 644-36-0 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 644-36-0
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.177
MDL-Nummer MFCD00004328
InChI-Schlüssel RZWGTXHSYZGXKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolylacetic acid, 2-methylphenylacetic acid, 2-methylphenyl acetic acid, 2-2-methylphenyl acetic acid, 2-o-tolyl acetic acid, 2-tolylacetic acid, 2-o-tolylacetic acid, o-methylphenylacetic acid, o-tolyacetic acid
PubChem CID 69519
IUPAC-Name 2-(2-Methylphenyl)essigsäure
SMILES CC1=CC=CC=C1CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Tolylacetic acid
Schmelzpunkt 86°C to 90°C
Menge 5 g
Beilstein 1936952
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 99%