Learn More
o-Tolylhydrazin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022836
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
635-26-7
C7H11ClN2
158.629
MFCD00012925
KJGFNDCSTWGUDT-UHFFFAOYSA-N
o-tolylhydrazine hydrochloride, 2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 2-methylphenylhydrazine hydrochloride, o-tolylhydrazine hcl, 1-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 2-tolylhydrazine hydrochloride, o-tolylhydrazinium 1+ chloride, o-methylphenylhydrazine hcl, 2-methylphenylhydrazine hcl, hydrazine, 2-methylphenyl-, monohydrochloride
71554
(2-methylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
CC1=CC=CC=C1NN.Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
635-26-7
C7H11ClN2
158.629
MFCD00012925
KJGFNDCSTWGUDT-UHFFFAOYSA-N
o-tolylhydrazine hydrochloride, 2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 2-methylphenylhydrazine hydrochloride, o-tolylhydrazine hcl, 1-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 2-tolylhydrazine hydrochloride, o-tolylhydrazinium 1+ chloride, o-methylphenylhydrazine hcl, 2-methylphenylhydrazine hcl, hydrazine, 2-methylphenyl-, monohydrochloride
71554
(2-methylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
CC1=CC=CC=C1NN.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material o-Tolylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼190°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3655929
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 158.63
Reinheit (%) 98%