Learn More
O-(Trimethylsilyl)hydroxylamin, 97, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2691984
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
22737-36-6
C3H11NOSi
105.21
MFCD00010872
AEKHNNJSMVVESS-UHFFFAOYSA-N
o-trimethylsilyl hydroxylamine, hydroxylamine, o-trimethylsilyl, aminoxytrimethylsilane, o-tms-hydroxylamine, tmsonh2, acmc-1clek, aminooxy trimethylsilane, 0-trimethylsilylhydroxylamine, o-trmethylslyl hydroxylamne
2734666
O-(trimethylsilyl)hydroxylamine
C[Si](C)(C)ON
22737-36-6
C3H11NOSi
105.21
MFCD00010872
AEKHNNJSMVVESS-UHFFFAOYSA-N
o-trimethylsilyl hydroxylamine, hydroxylamine, o-trimethylsilyl, aminoxytrimethylsilane, o-tms-hydroxylamine, tmsonh2, acmc-1clek, aminooxy trimethylsilane, 0-trimethylsilylhydroxylamine, o-trmethylslyl hydroxylamne
2734666
O-(trimethylsilyl)hydroxylamine
C[Si](C)(C)ON
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 98°C to 100°C
Flammpunkt 8°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4040 to 1.406
Menge 1 g
Relative Dichte 0.86
Formelmasse 105.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.