Learn More
O-Vanillin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-212055
19.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
148-53-8
C8H8O3
152.15
MFCD00003322
JJVNINGBHGBWJH-UHFFFAOYSA-N
3-methoxysalicylaldehyde, o-vanillin, 6-formylguaiacol, 2-vanillin, o-vanilline, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy, orthovanilline, 2-hydroxy-m-anisaldehyde, 6-formyl-2-methoxyphenol, 3-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde
8991
CHEBI:78339
2-Hydroxy-3-Methoxybenzaldehyd
COC1=CC=CC(C=O)=C1O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
148-53-8
C8H8O3
152.15
MFCD00003322
JJVNINGBHGBWJH-UHFFFAOYSA-N
3-methoxysalicylaldehyde, o-vanillin, 6-formylguaiacol, 2-vanillin, o-vanilline, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy, orthovanilline, 2-hydroxy-m-anisaldehyde, 6-formyl-2-methoxyphenol, 3-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde
8991
CHEBI:78339
2-Hydroxy-3-Methoxybenzaldehyd
COC1=CC=CC(C=O)=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material o-Vanillin
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 40.0°C to 42.0°C
Farbe Braun bis Gelb
Siedepunkt 265.0°C to 266.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 08, IV, 1747
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in alcohol,ether,benzene,carbon,disulfide
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Vanillin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.