Learn More
o-Xylylylen-Dichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020516
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
612-12-4
C8H8Cl2
175.05
MFCD00000903
FMGGHNGKHRCJLL-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis chloromethyl benzene, o-xylylene dichloride, alpha,alpha'-dichloro-o-xylene, o-bis chloromethyl benzene, benzene, 1,2-bis chloromethyl, ccris 1773, o-xylene, alpha,alpha'-dichloro, benzene, 1,2-dichloromethyl, .alpha.,.alpha.'-dichloro-o-xylene, o-xylylenchlorid
11919
1,2-bis(chloromethyl)benzene
ClCC1=CC=CC=C1CCl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
612-12-4
C8H8Cl2
175.05
MFCD00000903
FMGGHNGKHRCJLL-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis chloromethyl benzene, o-xylylene dichloride, alpha,alpha'-dichloro-o-xylene, o-bis chloromethyl benzene, benzene, 1,2-bis chloromethyl, ccris 1773, o-xylene, alpha,alpha'-dichloro, benzene, 1,2-dichloromethyl, .alpha.,.alpha.'-dichloro-o-xylene, o-xylylenchlorid
11919
1,2-bis(chloromethyl)benzene
ClCC1=CC=CC=C1CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material o-Xylylene dichloride
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Siedepunkt 246°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch Pungent
Menge 50 g
UN-Nummer UN2928
Beilstein 2043675
Formelmasse 175.06
Reinheit (%) 98%