Learn More
O4-Ethylthymin, TRC
Artikelnummer. 30386185
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 mg
missing translation for 'unitSize'
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30386185 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30386185 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCE927020500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material O4-Ethylthymine
CAS 10557-55-8
Summenformel C7H12N2O2
Menge 500 mg
Synonym 4-Ethoxy-5-methyl- 2(1H)-pyrimidinone, 4-Ethoxy-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone, O4-Ethylthymine
InChI-Formel InChI=1S/C7H12N2O2/c1-3-11-6-5(2)4-8-7(10)9-6/h4,6H,3H2,1-2H3,(H2,8,9,10)
SMILES O=C1NC(C(C)=CN1)OCC
IUPAC-Name 4-Ethoxy-5-methyl-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-on
Molekulargewicht (g/mol) 156.18
Formelmasse 156.09