Learn More
O6-[4-(Trifluoracetamidomethyl)benzyl]guanin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | O6-[4-(Trifluoroacetamidomethyl)benzyl]guanine |
| CAS | 680622-70-2 |
| Summenformel | C15 H13 F3 N6 O2 |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H13F3N6O2/c16-15(17,18)13(25)20-5-8-1-3-9(4-2-8)6-26-12-10-11(22-7-21-10)23-14(19)24-12/h1-4,7H,5-6H2,(H,20,25)(H3,19,21,22,23,24) |
| SMILES | Nc1nc(OCc2ccc(CNC(=O)C(F)(F)F)cc2)c3nc[nH]c3n1 |
| IUPAC-Name | N-[[4-[(2-Amino-9H-purin-6-yl)oxymethyl]phenyl]methyl]-2,2,2-trifluoracetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 366.3 |
| Formelmasse | 366.1052 |