Learn More
Oakton™ pH 700, CON 700, pH-CON 700 Tischmessgeräte für pH/Leitfähigkeit
Kompaktes, platzsparendes Design mit einem größeren, leicht ablesbaren Display
Marke: Oakton™ 01X543601
1211.86 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Kompaktes, platzsparendes Design mit einem größeren, leicht ablesbaren Display
- Niedrige Kosten und hohe Leistungsfähigkeit
- Große Doppelanzeige
- Integrierte Speicherfunktion
- Haltefunktion
- Integrierte Speicherfunktion
- Erhältlich mit integriertem Elektrodenstativ
- Manueller oder automatischer Temperaturausgleich
Spezifikation
±0.2 innerhalb von 199.9 mV, ±2 über 200 mV | |
± 1 % FS | |
LCD | |
0μS/cm bis 200 mS/cm | |
0 bis 14 | |
0,01 | |
Misst pH, mV, Leitfähigkeit, Gesamtzahl der gelösten Teile (TDS) und Temperatur (C oder F) | |
Leitfähigkeit/Temperatur | |
0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm | |
0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt, 0.1 ppt | |
32 °F bis 212 °F | |
3 Jahre |
±0,01 | |
5 | |
pH, Leitfähigkeit, Temperatur, Conductivity, Temperature | |
±2000 mV | |
0 ppm bis 100 ppt bei Faktor 0,5 (200 ppt bei Faktor 1) | |
0 °C bis 100 °C | |
PC 700 Messgerät mit pH-Elektrode, Leitfähigkeits-/Temperatursonde, Elektrodenständer | |
pH/Con 700 | |
0.1 innerhalb von 199.9 mV, ±1 über 199.9 mV | |
Automatisch oder manuell von 0° bis 100 °C | |
0.1 °C | |
120/240 V |