Learn More
Oakton™ pH 700, CON 700, pH-CON 700 Tischmessgeräte für pH/Leitfähigkeit
Kompaktes, platzsparendes Design mit einem größeren, leicht ablesbaren Display
1295.00 € - 1540.00 €
Spezifikation
Displaytyp | LCD |
---|---|
Temperaturkompensation | Automatisch oder manuell von 0° bis 100 °C |
Gewährleistung | 3 Jahre |
Spannung | 120/240 V |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15160033
|
Oakton™
35419-10 |
pH700 | Messgerät, pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma, Temperatursonde, Elektrodenständer, Universalnetzteil/Adapter |
1540.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12983517
|
Oakton™
01X543601 |
pH/Con 700 | PC 700 Messgerät mit pH-Elektrode, Leitfähigkeits-/Temperatursonde, Elektrodenständer |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Kompaktes, platzsparendes Design mit einem größeren, leicht ablesbaren Display
- Niedrige Kosten und hohe Leistungsfähigkeit
- Große Doppelanzeige
- Integrierte Speicherfunktion
- Haltefunktion
- Integrierte Speicherfunktion
- Erhältlich mit integriertem Elektrodenstativ
- Manueller oder automatischer Temperaturausgleich
Spezifikation
LCD | |
Automatisch oder manuell von 0° bis 100 °C | |
3 Jahre | |
120/240 V |