Learn More
Zeiss™ Objektiv EC Neofluar
Plan-Neofluar Universalobjektive mit verbessertem Kontrast und konsequent minimiertem Streulicht. Die Verwendung von Glastypen mit geringer Autofluoreszenz macht diese Objektive ideal für die Epifluoreszenzmikroskopie
Marke:  Zeiss™ 440350-9903-000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11890893
  • 2375.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sichtbarer Anstieg des Kontrasts, der für alle Kontrastmethoden wichtig ist: Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast, DIC, Fluoreszenz, Pol
  • Sie zeichnen sich durch ein hohes Auflösungsvermögen und brillante, kontrastreiche, völlig flache Bilder zu Beobachtungs- und Dokumentationszwecken aus.
  • Mit hoher Transmission der Wellenlängen aus dem nahen UV-Bereich (>40 % bei 340 nm)
  • Sonderelemente dieser Baureihe sind EC-Objektive Epiplan-Neofluar für Arbeiten mit reflektiertem Licht
  • EC “Plan-Neofluar” Antiflex Objektiv für Reflexionskontrast
  • EC “Plan-Neofluar” Pol Objektive für die Anforderungen der Polarisationsmikroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Objektiv EC Plan-Neofluar
0,71 mm
40X.