Learn More
Motic™ OBJECTIVE PLAN ACHROMATIC EC-H PL 20X/0.45
Artikelnummer. 14851641
Change view
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
Gehäuse 20X
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung unitSize
14851641 Gehäuse 20X 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 14851641 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101001401791
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Mikroskop der Serie Motic™ BA. Motic™ CCIS™ EC-H Plan Achromatisches Ziel erhöht die Vergrößerung um 20 X/0.45 (WD=0.9 mm)
  • EC-H Planobjektiv
  • CCIS™ Technologie: Farbkorrigiertes Infinity-System
  • 20-fache Vergrößerung
  • 0.45 Numerische Apertur
  • 0.9 mm Arbeitsabstand
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Typ Objektiv planachromatisch
Sichtfeld EC-H Plan
Fokusabstand 0,9 mm WD
Vergrößerungsleistung Gehäuse 20X
Numerische Apertur 0,45
Menge Je 1