Learn More
Motic™ Stereoobjektive für SMZ-161/171
Passende Stereo-Objektive für SMZ-161 und SMZ-171 Mikroskope. Die Motic™ Stereo-Objektive für SMZ-161/171 sind mit Präzision gefertigt und bieten hervorragende Qualität und Haltbarkeit.
109.00 €
Spezifikation
Typ | Objektive |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | SMZ-161/171 Mikroskope |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Vergrößerungsleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Vergrößerungsleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15415452
|
Motic™
1101001703671 |
WD:56,3mm | Gehäuse 1.5X |
109.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15425442
|
Motic™
1101001703651 |
WD:301mm | Gehäuse 0.3X |
109.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15465442
|
Motic™
1101001703661 |
WD:142,7mm | Gehäuse 0.63X |
109.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15495442
|
Motic™
1101001703811 |
WD:128,6mm | Gehäuse 0.75X |
109.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Geeignet für die Mikroskope SMZ-161 und SMZ-171.
Spezifikation
Objektive | |
SMZ-161/171 Mikroskope |