Learn More
OBSL1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557640
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15775531
  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: VRVVAPEAAQ TRVRSTPGGD LELVVHLSGP GGPVRWYKDG ERLASQGRVQ LEQAGARQVL RVQGARSGDA GEYLCDAPQD SRIFLVSVE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 35%.
OBSL1 Polyclonal antibody specifically detects OBSL1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
OBSL1
Polyclonal
Unconjugated
OBSL1
KIAA0657; obscurin like 1; obscurin-like 1; obscurin-like protein 1; OBSL1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23363
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O75147
OBSL1
Recombinant protein corresponding to Human OBSL1