Learn More
Ochratoxin A-d5, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ochratoxin A-d5 |
| CAS | 666236-28-8 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C20 2H5 H13 Cl N O6 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | Ochratoxin A D5 (Phenyl D5), L-Phenyl-d5-alanine','N-[[(3R)-5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl]carbonyl]- (9CI), N-[[(3R)-5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl]carbonyl]-L-phenylalanine-2,3,4,5,6-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)c2cc(Cl)c3C[C@@H](C)OC(=O)c3c2O)C(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-Name | (2S)-2-[[(3R)-5-Chlor-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-3,4-dihydroisochromen-7-carbonyl]amino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 408.84 |
| Mehr anzeigen |