missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OCIAD2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA559421

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15727281

  • 478.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: ASARGNQDKD AHFPPPSKQS LLFCPKSKLH IHRAEISKIM RECQEESFWK RA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 79%, Rat - 79%.

OCIAD2 Polyclonal antibody specifically detects OCIAD2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

OCIAD2
Polyclonal
Unconjugated
OCIAD2
1810027I20Rik; OCIA domain containing 2; OCIA domain-containing protein 2; OCIAD2; Ovarian carcinoma immunoreactive antigen-like protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
132299
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q56VL3
OCIAD2
Recombinant protein corresponding to Human OCIAD2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only