Learn More
OCSTAMP Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA556648
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15794551
  • 518.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RLQRRHDRHQ GQQLPLGDPS CVPTPRPACK PPAWIDYRLD ALRTESSEGE GKELWSCRDL SCNLGPVPPP CVTLGKSLHL SEPRFLHLHN DSIFTIDVTY FPRRDVVRME GNTGHD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 20%, Rat - 20%.
OCSTAMP Polyclonal antibody specifically detects OCSTAMP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
OCSTAMP
Polyclonal
Unconjugated
OCSTAMP
C20orf123; dJ257E24.3; OCSTAMP; OC-STAMP; Osteoclast stimulatory transmembrane protein; transmembrane protein C20orf123
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
128506
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BR26
OCSTAMP
Recombinant protein corresponding to Human OCSTAMP